Learn More
(R)-4-(2-Hydroxymethylpyrrolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-4-(2-Hydroxymethylpyrrolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 869643-66-3 |
| Formula molecolare | C13H13F3N2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-[(2R)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-[2(R)-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13F3N2O/c14-13(15,16)12-6-10(4-3-9(12)7-17)18-5-1-2-11(18)8-19/h3-4,6,11,19H,1-2,5,8H2/t11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 4-[(2R)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.25 |
| Peso formulazione | 270.098 |