Learn More
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Codice prodotto. 30330367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330367 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2858202G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 102029-44-7
Formula molecolare C10 H11 N O2
Quantità 2 g
Sinonimo 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (R)-, (4R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-2-oxooxazolidine, (R)-4-Benzyloxazolidin-2-one, 4(R)-Benzyloxazolidin-2-one
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
SMILES O=C1N[C@H](Cc2ccccc2)CO1
IUPAC Name (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Peso formulazione 177.079