Learn More
(R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15421949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421949 250 mg 250mg
15411949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421949 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64654.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 869681-70-9 | C10H17NO5 | 231.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869681-70-9
Formula molecolare C10H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 231.248
Numero MDL MFCD04114909
InChI Key KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-3 r-morpholinecarboxylic acid, r-morpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, r-n-boc-morpholine-3-carboxylic acid, r-4-n-boc-3-morpholinecarboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylicacid, 3r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, 3,4-morpholinedicarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl ester, 3r, ambotzbaa5270
PubChem CID 1512538
IUPAC Name (3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]morpholine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
Punto di fusione 181°C
Colore White
Numero UN UN2811
Beilstein 10254221
Quantità 250 mg
Peso formulazione 231.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder