Learn More
(R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612255 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10612255 5 g 5g
10234624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10612255 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57044-24-3
Formula molecolare C6H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 150.60
Numero MDL MFCD00273371
InChI Key BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
PubChem CID 2734443
IUPAC Name (4R)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
SMILES CC1(C)OCC(CCl)O1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane
Densità 1.1030g/mL
Punti di ebollizione 63°C (37.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 51°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.103
Peso formulazione 150.6
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.