Learn More
(R)-(-)-4-Methylmandelic acid, ChiPros∣r, 98%, ee 97+%
Codice prodotto. 11415730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415730 5 g 5g
11405730 1 g 1g
11425730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415730 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25953.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31284-89-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00798433,MFCD00961860
InChI Key SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
IUPAC Name (2R)-2-hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Nota nome ChiPros
Punto di fusione 130°C to 133°C
Note percentuale saggio ee ≥97%
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Optical Rotation −154° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%