Learn More
(R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine, TRC
Codice prodotto. 30470104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30470104 10 mg 10mg
30468347 5 mg 5mg
30475151 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30470104 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32622510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84104-30-3
Formula molecolare C5H13NOS
Molecular Weight (g/mol) 135.23
Sinonimo (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3