Learn More
(R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, TRC
Codice prodotto. 30133432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133432 500 mg 500mg
30004858 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133432 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA622630500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101328-85-2
Formula molecolare C11 H13 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Sinonimo Levosimendan Impurity 6
IUPAC Name (4R)-3-(4-aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMILES C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon
Nomi componenti o analita (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 500 mg
Peso formulazione 203.1059