Learn More
(R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11995931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995931 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11995931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434112500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 960128-64-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C to 127.0°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C22H22NP
Numero MDL MFCD16621442
Quantità 250 mg
Sinonimo r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
InChI Key KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
SMILES N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (1R)-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 331.40
PubChem CID 71309688
Peso formulazione 331.39
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.