missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT Hydrobromide, 5-HT1A Receptor Agonist, Solid, 10 mg
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Selective full 5-HT1A receptor agonist
- More active enantiomer of 8-OH-DPAT
- Displays greater efficacy at 5-HT1A
- Displays moderate affinity at 5-HT7
- Inhibits amphetamine induced dopamine release
- Molecular weight: 328.29 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | 5-HT1A Receptor, 5-HT7 Receptor |
| Formulazione | 100% (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide |
| Quantità | 10 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | 5-HT1A receptor agonist, 5-HT7 receptor ligand, dopamine release inhibition |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?