Learn More
(R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10552801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552801 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10552801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205320050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Nota nome 98%
CAS 33375-06-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 211.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H9NO
Formula lineare C6H5CH(CH3)NCO
Indice di rifrazione 1.5114 to 1.5134
Numero MDL MFCD00063015
Quantità 5 mL
Fieser 15,256
Gravità specifica 1.05
Condizione di rotazione specifica +10° (20°C neat)
Rotazione specifica + 10.00
Sinonimo r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
InChI Key JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC Name [(1R)-1-isocyanatoethyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 147.18
PubChem CID 7018262
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.