missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-Amlodipine, TRC

Codice prodotto. 30006829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006829 1 mg 1mg
30137883 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006829 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6334901MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 103129-81-3
Formula molecolare C20H25ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 408.88
Sinonimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4R)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (R)-, (+)-Amlodipine, (R)-(+)-Amlodipine, (R)-Amlodipine, d-Amlodipine
IUPAC Name 3-O-ethyl 5-O-methyl (4R)-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C

Specifica

Materiale o nome chimico (R)-Amlodipine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Peso formulazione 408.1452
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.