Learn More
(R)-(-)-Carvone, TRC
Codice prodotto. 30366353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366353 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18469510ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Carvone
CAS 6485-40-1
Formula molecolare C10 H14 O
Quantità 10 mL
Sinonimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (R)-(-)- (8CI), (-)-(5R)-Carvone, (-)-(R)-Carvone, (-)-Carvone, (-)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (4R)-(-)-Carvone, (5R)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Carvone, (R)-Carvone, (R)-Carvone, L-(-)-Carvone, L-Carvone, R-(-)-Carvone, l-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, l-Carvone
InChI Formula InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC Name (5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Peso formulazione 150.1045