Learn More
(R)-Cetirizine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30009148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009148 100 mg 100mg
30003490 25 mg 25mg
30008846 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009148 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC281106100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130018-87-0
Formula molecolare C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 461.81
Sinonimo Levocetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride, (R)-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), (R)-(-)-Cetirizine hydrochloride, (R)-Cetirizine dihydrochloride, Allear, Allercet, Levocetirizine dihydrochloride, Lezyncet, UCB 28556, Xusal, Xyzal, Xyzall
IUPAC Name 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Levocetirizine Dihydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
Peso formulazione 460.1087
Percent Purity >95%