Learn More
(R)-Clodinafop, TRC
Codice prodotto. 30355828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30355828 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC584500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114420-56-3
Formula molecolare C14 H11 Cl F N O4
Molecular Weight (g/mol) 311.69
Sinonimo Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
IUPAC Name (2R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)oxyphenoxy]propanoic acid
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Clodinafop free acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Peso formulazione 311.0361