Learn More
(R)-Coniine Hydrochloride (~25% S-isomer), TRC
Codice prodotto. 30137319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137319 25 mg 25mg
30132714 250 mg 250mg
30006309 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137319 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR70104025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88057-03-8
Formula molecolare C8 H17 N . H Cl
Molecular Weight (g/mol) 163.69
Sinonimo (R)-2-Propylpiperidine Hydrochloride, (-)-Coniine hydrochloride
IUPAC Name (2R)-2-propylpiperidine;hydrochloride
SMILES Cl.CCC[C@@H]1CCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Coniine hydrochloride
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Peso formulazione 163.1128