Learn More
R&D Systems™ (R)-CPP
Codice prodotto. 30001068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001068 10 mg 10mg
18074432 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001068 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0247/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.13€
    617.40€ / 10mg
    Risparmia 67.73€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent NMDA antagonist; more active enantiomer of (RS)-CPP
Highly potent NMDA antagonist; more active isomer. Shows some selectivity for GluN2A (formally NR2A) containing receptors (Ki values are 0.041, 0.27, 0.63 and 1.99 μM for inhibition of GluN2A-, GluN2B-, GluN2C- and GluN2D-containing recombinant NMDA receptors respectively).
Racemate also available.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126453-07-4
Formula molecolare C8H17N2O5P
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-CPP
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 252.21
Purezza >98%
Peso molecolare 252.207