Learn More
(R)-D-Methioninol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-D-Methioninol |
| CAS | 87206-44-8 |
| Formula molecolare | C5H13NOS |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CSCC[C@@H](N)CO |
| IUPAC Name | (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.23 |
| Peso formulazione | 135.0718 |