missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human FFAR3/GPR41 (NP_005295) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18491180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18491180 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18491180 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC0137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 22.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Free Fatty Acid Receptor 3

The Human FFAR3/GPR41 (NP_005295) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FFAR3/GPR41, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FFAR3/GPR41 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Order Info

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene hGPR41
Numero di accesso NP_005295
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1054bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg

For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.