missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human GDPD5 (NP_110419) VersaClone cDNA
Descrizione
The Human GDPD5 (NP_110419) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GDPD5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GDPD5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Specifica
Specifica
| Gene | hGDPD5 |
| Numero di accesso | NP_110419 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 1831bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?