Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Enriched Media
Codice prodotto. 18431390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18431390 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18431390 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Complete media with G-CSF and IL-6 for the differentiation and enumeration of CD34+ human hematopoietic stem cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Methylcellulose Enriched Media
Quantità 100 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.