Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Serum-Free Enriched Media
Codice prodotto. 18422190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18422190 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18422190 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC005SF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    652.05€ / 100mL
    Risparmia 37.95€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Complete, defined media for the differentiation and enumeration of human hematopoietic stem cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Methylcellulose Serum-Free Enriched Media
Quantità 100 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.