missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Me4BodipyFL-Ahx3Leu3VS (Proteasome Activity Probe)

Codice prodotto. 18137160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18137160 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18137160 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore I190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    590.10€ / 50µg
    Risparmia 33.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cell-permeable fluorescent proteasome activity probe for accurate profiling of proteasomal activity in cell lysates, intact cells, and murine and human patient-derived material, with high sensitivity

  • For cell lysate labeling and general flow cytometry experiments
  • Fluorescence can be monitored using excitation 515nm and emission 519nm wavelengths
  • Purity >95% by HPLC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 50 μg
Product Type C54H89BF2N8O8S Ubiquitinase Inhibitor
Product Line R&D Systems
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.