Learn More
R&D Systems™ Methylcellulose Stock Solution
Codice prodotto. 18471750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18471750 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18471750 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.99€
    250.95€ / 100mL
    Risparmia 31.04€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
For the growth and differentiation of human, mouse, and rat hematopoietic stem cells using Iscove's Modified Dulbecco's Media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 100 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.