missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-17RB (NP_062529) VersaClone cDNA
Descrizione
The Mouse IL-17 RB (NP_062529) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RB, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RB insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Specifica
Specifica
| Gene | mIL17RB |
| Numero di accesso | NP_062529 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 1513bp |
| Alias gene | CRL4IL-17 receptor homolog 1, cytokine receptor CRL4, Cytokine receptor-like 4, Evi27, EVI27IL-17B receptor, IL-17 RB, IL-17 receptor B, IL-17 RH1, IL17BRinterleukin 17B receptor, IL-17ER, IL17RB, IL-17RB, IL17Rh1, IL-17Rh1, IL17RH1MGC5245, interleukin 17 receptor B, interleukin 17 receptor homolog 1, interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?