missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Proteome Profiler Human Adipokine Array Kit

Codice prodotto. 18047631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18047631 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18047631 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore ARY024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    957.60€ / 1 sets
    Risparmia 57.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Proteome Profiler Human Adipokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.

The Proteome Profiler Human Adipokine Array Kit contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 58 different obesity-related antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantità 1 Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.