Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Pluripotent Stem Cell Array Kit
Codice prodotto. 18037621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18037621 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18037621 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore ARY010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    777.00€ / 1 sets
    Risparmia 45.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Proteome Profiler Human Pluripotent Stem Cell Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Human Pluripotent Stem Cell Array Kit contains 8 membranes - each spotted in duplicate with 15 different stem cell marker antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantità 1 Kit