Learn More
R&D Systems™ Proteome Purify 2 Mouse Serum Protein Immunodepletion Resin
Codice prodotto. 18078181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Tests
40 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18078181 20 Tests 1 set
18038101 40 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18078181 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore MIDR002020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.37€
    774.90€ / 1 sets
    Risparmia 93.47€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Provides an easy-to-use, high capacity system to reproducibly remove albumin and IgG from mouse serum or plasma
Analysis of low abundance proteins by even the most sensitive of methods for proteomics greatly benefits from the removal of high abundance proteins that may interfere with their detection.
  • Improves visualization of target proteins
  • Allows user to increase protein load or concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantità 20 Tests
Product Type Immunodepletion Resin
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.