Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Methylcellulose Concentrate
Codice prodotto. 18472630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18472630 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18472630 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the growth and differentiation of human, mouse and rat hematopoietic stem cells using Iscove'ss Modified Dulbecco's Media or any other basal media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Methylcellulose Concentrate, semisolid medium
Quantità 50 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.