Learn More
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Codice prodotto. 18452110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
Dimensione della confezione:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18452110 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18452110 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 48003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    144.90€ / 30µL
    Risparmia 9.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Provided in liquid form with a proprietary stabilizer added, without preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 30 μL
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Product Type Streptavidin-HRP
Linea di prodotti R&D Systems