Learn More
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Codice prodotto. 18791399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18791399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18791399 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5506/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.95€
    304.50€ / 1g
    Risparmia 31.45€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Quantità 1 g
Solubilità Soluble to 25mM in water
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C66H75Cl2N9O24·HCl
Peso formulazione 1485.71
Forma fisica Solid
Product Type Bioactive Small Molecule
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use