missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid, TRC

Codice prodotto. 30359265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30359265 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30359265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD215500500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid
CAS 942193-17-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H21 Cl N2 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Piperazineacetic acid, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-
InChI Formula InChI=1S/C19H21ClN2O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24)/t19-/m1/s1
SMILES OC(=O)CN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC Name 2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Peso formulazione 344.1292
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.