Learn More
R-(-)-Deprenyl Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18062230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18062230 1 g 1g
30132444 5 g 5g
18040930 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18062230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2886411G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14611-52-0
Formula molecolare C13 H17 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 223.74
Sinonimo Selegiline Hydrochloride, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride
IUPAC Name (2R)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Selegiline Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Peso formulazione 223.1128
Percent Purity >95%