Learn More
R-(-)-Deprenyl Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Selegiline Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 223.1128 |
| Percent Purity | >95% |