Learn More
(R)-(-)-Epichlorohydrin, 98+%
Codice prodotto. 11379045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379045 25 g 25g
11359045 1 g 1g
11369045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11379045 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14198.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51594-55-9
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Numero MDL MFCD00077759
InChI Key BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Sinonimo r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC Name (2R)-2-(chloromethyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Epichlorohydrin
Densità 1.18
Punti di ebollizione 116°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 32°C (90°F)
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 25 g
Numero UN UN2023
Beilstein 1420785
Optical Rotation −35° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 92.53
Percent Purity ≥98%