Learn More
(R)-(-)-Epichlorohydrin, 99%
Codice prodotto. 10193331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10193331 1 g Bottiglia in vetro 1g
10076303 5 g Bottiglia in vetro 5g
10341534 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10193331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349010010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51594-55-9
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Numero MDL MFCD00077759
InChI Key BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Sinonimo r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC Name (2R)-2-(chloromethyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Epichlorohydrin
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1830g/mL
Punti di ebollizione 114°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4365 to 1.4385
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.183
Condizione di rotazione specifica +34° (20°C 589nm,c=1,MeOH)
Rotazione specifica + 34
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 92.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-Epichlorohydrin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.