Learn More
(R)-Epichlorohydrin, TRC
Codice prodotto. 30382335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30382335 5 g -
30382427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30382335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5823055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51594-55-9
Formula molecolare C3H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 92.52
Sinonimo (2R)-(Chloromethyl)oxirane, (-)-2-(Chloromethyl)oxirane, (-)-Epichlorohydrin, (2R)-2-(Chloromethyl)oxirane, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(Chloromethyl)oxirane, (R)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
IUPAC Name (2R)-2-(chloromethyl)oxirane
SMILES ClC[C@H]1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Epichlorohydrin
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Peso formulazione 92.0029