Learn More
(R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate (~90%), TRC
Codice prodotto. 30376788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376788 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE901985250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate
CAS 90866-33-4
Formula molecolare C6H11ClO3
Quantità 250 mg
Sinonimo (+)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutyrate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxyl butanoate, Ethyl (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate, Ethyl (R)-γ-chloro-β-hydroxybutyrate
InChI Formula InChI=1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
SMILES O=C(OCC)C[C@@H](O)CCl
IUPAC Name ethyl (3R)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 166.6
Peso formulazione 166.0397