Learn More
(R)-(-)-Etodolac, TRC
Codice prodotto. 30386735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386735 50 mg 50mg
30369036 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30386735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93309050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87226-41-3
Formula molecolare C17 H21 N O3
Molecular Weight (g/mol) 287.354
Sinonimo (1R)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (-)-(R)-Etodolac, (-)-Etodolac, (-)-Etodolic Acid, R-Etodolac, RAK 593, SDX 101
IUPAC Name 2-[(1R)-1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid
SMILES CCc1cccc2c3CCO[C@](CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Specifications
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Etodolac
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m1/s1
Peso formulazione 287.152