Learn More
(R)-Glycidic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30402391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402391 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402391 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6153001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Formula molecolare C4H6O3
Quantità 1 g
Sinonimo (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1CO1
IUPAC Name methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Peso formulazione 102.0317