Learn More
(R)-(-)-Gossypol acetic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452637 50 mg 50mg
16426548 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452637 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15464A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress (R)-(-)-Gossypol acetic acid (AT-101 (acetic acid)) is the levorotatory isomer of a natural product Gossypol. AT-101 is determined to bind to Bcl-2, Mcl-1 and Bcl-xL proteins with Kis of 260±30 nM, 170±10 nM, and 480±40 nM, respectively.
(R)-(-)-Gossypol acetic acid (AT-101 (acetic acid)) is the levorotatory isomer of a natural product Gossypol. AT-101 is determined to bind to Bcl-2, Mcl-1 and Bcl-xL proteins with Kis of 260±30 nM, 170±10 nM, and 480±40 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-Gossypol acetic acid
Forma fisica Solid
CAS 866541-93-7
Colore Dark Brown
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H34O10
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo AT-101 (acetic acid) (-)-Gossypol acetic acid (R)-Gossypol acetic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(C=O)=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=[C@]1[C@]3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O.CC(O)=O.[R]
Molecular Weight (g/mol) 578.61
Peso formulazione 578.61
Percent Purity 96.98%
Grado Research
Research purposes only