Learn More
(R)-(-)-Mandelic Acid 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 125320250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 611-71-2 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10001290
  • 64.39€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
611-71-2
152.15
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
11914
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
C8H8O3
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CHEBI:17656
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
(R)-(-)-Mandelic acid
611-71-2
100.0
C8H8O3
MFCD00064251
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
11914
152.15
≥98.5%
Plastic bottle
0.2% max.
−155° (20°C c=2,H2O)
Beige-Yellow to White
99%
98.5
99%
C6H5CH(OH)CO2H
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
152.15
CHEBI:17656
Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Authentic
-152° to -158° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
1% max. (K.F.)
130°C to 135°C
25g
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati