Learn More
(R)-Mertansine-13CD3, TRC
Codice prodotto. 30471065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471065 1 mg 1mg
30478210 5 mg 5mg
30465130 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30471065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2578011MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Mertansine-13CD3
Formula molecolare 13C C34 D3 H45 Cl N3 O10 S
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21-,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1/i5+1D3
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])N([C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC(=O)N(C)c2cc(C\C(=C\C=C\[C@@H](OC)[C@@]3(O)C[C@H](OC(=O)N3)[C@@H](C)[C@H]4O[C@@]14C)\C)cc(OC)c2Cl)C(=O)CCS
IUPAC Name [(1S,2R,3R,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10(26),11,13,16,18-pentaen-6-yl] (2R)-2-[3-sulfanylpropanoyl(trideuterio(113C)methyl)amino]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 742.299
Peso formulazione 741.297