Learn More
(R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10777202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10777202 1 g Bottiglia in vetro 1g
10642912 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10777202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338820010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 80548-31-8
Formula molecolare C10H15NO
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Numero MDL MFCD01862171
InChI Key GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
PubChem CID 6993821
IUPAC Name 2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5350
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +44° (22°C c=1,C2H5OH)
Rotazione specifica + 44.00
Peso formulazione 165.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.