Learn More
(R)-N-BOC-Allylglycine, 95%, 98% ee
Codice prodotto. 10652423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652423 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10500362 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652423 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 362845000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170899-08-8
Formula molecolare C10H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Numero MDL MFCD01320882
InChI Key BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-N-BOC-Allylglycine
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Rotazione specifica -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Viscous Liquid