Learn More
(R)-N-BOC-α-Ethylalanine, 98%, 98% ee, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 441061000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 123254-58-0 Peso : 0.05010kg
Quantità 100mg
Codice prodotto. 11935521
  • 36.57€ / 100mg
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
123254-58-0
217.27
boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
(2R)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
C10H19NO4
SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
14284791
CCC(C)(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
(R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Authentic
-12
104°C to 112°C
98% ee
97.5
98%
boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
CCC(C)(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
217.27
217.27
98%,98% ee
98% min. (HPLC)
Glass Bottle
White to Yellow
100mg
123254-58-0
100.0
C10H19NO4
SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
(2R)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
14284791
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine
SDS Documenti