Learn More
(R)-N-BOC-Prolinal, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776643
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
73365-02-3
C10H17NO3
199.25
MFCD01321389
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
7009153
tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
73365-02-3
C10H17NO3
199.25
MFCD01321389
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
7009153
tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-N-BOC-Prolinal
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Intervallo percentuale saggio 97+%
Spettro a infrarossi Authentic
NMR 97.0% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Rotazione specifica +90° to +102° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Peso formulazione 199.25
Densità 1.059g/mL
Condizione di rotazione specifica +91.50° (20°C C=1,chloroform)
Quantità 1 g
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-N-BOC-Prolinal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.