Learn More
(R)-N-BOC-Prolinal, 97+%
Codice prodotto. 10550934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10550934
Marca: Thermo Scientific Acros 376230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73365-02-3
Formula molecolare C10H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD01321389
InChI Key YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC Name tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-N-BOC-Prolinal
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
NMR 97.0% min.
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Rotazione specifica +90° to +102° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Densità 1.059g/mL
Condizione di rotazione specifica +91.50° (20°C C=1,chloroform)
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.25
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-N-BOC-Prolinal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.