Learn More
(R)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, 98% ee
Codice prodotto. 10314172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10314172
Marca: Thermo Scientific Acros 362850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 63039-46-3 | C10H14NO4 | 212.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63039-46-3
Formula molecolare C10H14NO4
Molecular Weight (g/mol) 212.23
Numero MDL MFCD01320886
InChI Key AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Sinonimo boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
PubChem CID 7009126
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-N-BOC-Propargylglycine
Punto di fusione 93.0°C to 98.0°C
Nota nome 98% ee
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .