Learn More
(R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258863
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
193086-74-7
C25H22FNO4
419.45
MFCD17019319
VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
44598473
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
193086-74-7
C25H22FNO4
419.45
MFCD17019319
VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
44598473
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Materiale o nome chimico (R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Nota nome 98% ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 122.0°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Rotazione specifica 48
Peso formulazione 419.46
Percent Purity 98%,98% ee
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methyl-2-fluorophenylalanine