Learn More
(R)-N-FMOC-α-Methylvaline, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (R)-N-FMOC-α-Methylvaline |
| Nota nome | 98% ee |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 37°C to 53°C |
| Colore | White to Yellow |
| Eccesso enantiomerico | 98.0% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 100 mg |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.